Merck
711551
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
≥96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2Cl2N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.98
Beilstein:
124266
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96%
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
powder
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)