Fontos dokumentumok
D0531
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
DTAF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
fluoreszcencia
λex 495 nm; λem 516 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)ccc45)c1
InChI
1S/C23H12Cl2N4O5.ClH/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-10-1-4-13(16(7-10)20(32)33)19-14-5-2-11(30)8-17(14)34-18-9-12(31)3-6-15(18)19;/h1-9,30H,(H,32,33)(H,26,27,28,29);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEKSHCAIHGNWBK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used to covalently label xanthan gum (XG) to study its gelatin behavior.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.