Merck
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
Szinonimák:
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.556
bp
45-80 °C/760 mmHg
sűrűség
1.141 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)