Merck
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
Szinonimák:
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BrN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
87-92 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)