Merck
456128
Sigma-Aldrich
4-Imidazolecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
5-Imidazolecarboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
174-177 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Imidazolecarboxaldehyde undergoes reductive amination with the amine in the presence of sodium borohydride to form secondary amines.
Alkalmazás
4-Imidazolecarboxaldehyde may be used in the following studies:
  • Synthesis of new donor-Π-acceptor (D-Π-A) type dye.
  • Preparation of ethyl, n-dodecyl and n-hexadecyl esters of urocanic acid (4-imidazoleacrylic acid).
  • Fabrication of colorimetric chemosensor.
  • Synthesis of chiral nickel(II) complex, [Ni(II)H3L](ClO4)2, having an achiral ligand H3L (tris{2-(4-imidazolyl)methyliminoethyl}amine).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Peter B Madrid et al.
Journal of combinatorial chemistry, 6(3), 437-442 (2004-05-11)
Due to growing problems with drug resistance, there is an outstanding need for new, cost-effective drugs for the treatment of malaria. The 4-aminoquinolines have provided a number of useful antimalarials, and Plasmodium falciparum, the causative organism for the most deadly
Organic Process Research & Development, 11, 206-206 (2007)
Chromene and Imidazole Based D-p-A Chemosensor Preparation and Its Anion Responsive Effects.
Son YA, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 599(1), 16-22 (2014)
Spontaneous Resolution Induced by a Chiral Ni (II) Complex with an Achiral Tripodal Ligand#.
Sarkar S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 36(3), 838-842 (2015)
K Honda et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(1), 98-99 (1981-01-01)
Ethyl, n-dodecyl, and n-hexadecyl esters of urocanic acid (4-imidazoleacrylic acid) were prepared from 4-imidazolecarboxaldehyde in satisfactory yields via the Wittig reaction.