Merck
702285
Sigma-Aldrich
Indazole-5-carboxaldehyde
96%
Szinonimák:
5-Formyl-1H-indazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Teszt
96%
Forma
solid
mp
115-119 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)