Merck
711268
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-O-[1-[4-(chloromethyl)phenyl]ethyl]-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)hydroxylamine
Szinonimák:
Alkoxyamine NMP initiator
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H32ClNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
mp
43-47 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N(OC(C)c1ccc(CCl)cc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H32ClNO/c1-17(2)22(21-10-8-7-9-11-21)25(23(4,5)6)26-18(3)20-14-12-19(16-24)13-15-20/h7-15,17-18,22H,16H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZYBDTCNEIULNZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.