Merck
700703
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-N-(2-methyl-1-phenylpropyl)-O-(1-phenylethyl)hydroxylamine
Szinonimák:
2,2,5-Trimethyl-3-(1-phenylethoxy)-4-phenyl-3-azahexane, Alkoxyamine NMP initiator
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H31NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.536
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N(OC(C)c1ccccc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO/c1-17(2)21(20-15-11-8-12-16-20)23(22(4,5)6)24-18(3)19-13-9-7-10-14-19/h7-18,21H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPFRTDOMIFBPBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Benoit, D., Chaplinski, V., Braslau, R., Hawker, C.J.
Journal of the American Chemical Society, 121, 3904-3904 (1999)
Cikkek
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.