Merck
561843
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N′-cyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Szinonimák:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked with divinylbenzene
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
a címkézés mértéke
1.0-2.0 mmol/g loading
részecskeméret
100-200 mesh
Alkalmazás
Polymer-supported coupling reagent. Used in the preparation of a dicarboxamidocyclopentanol library.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)