Merck
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
Szinonimák:
1-(2-Pyridyl)ethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.528
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
173.8 °F
Lobbanási pont (C)
78.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)