Fontos dokumentumok
102245
2-(Dimethylamino)pyridine
97%
Szinonimák:
2,6-Dimethyl-3-pyridinylamine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?