Merck
692182
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(DM-SEGPHOS®)
Szinonimák:
Diacetato[(R)-5,5′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H50O8P2Ru
Molekulatömeg:
941.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8
InChI
1S/C46H44O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;2*1-2(3)4;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACKYBTAGKAINOG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of β-amino amides via ruthenium segphos complex-catalyzed asymmetric reductive amination of β-keto amides
Jogi információk
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago