Merck
479527
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Szinonimák:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Lineáris képlet:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
Minőségi szint
koncentráció
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)