Merck
699470
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16BIO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
101-105 °C
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)