Merck
671460
Sigma-Aldrich
Propanoic acid hydrazide
≥90% (GC)
Szinonimák:
Propanoic acid hydrazide, Propanoic hydrazide, Propionylhydrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥90% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
SMILES string
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yufan Zhang et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(12), 995-1007 (2019-05-16)
A series of injectable in situ dual-crosslinking hydrogels (HA/ALG) based on oxidized sodium alginate (oxi-ALG) and hyaluronic acid modified with thiol and hydrazide (HA-SH/CDH) were prepared via hydrazone bonds and disulfide bonds. The chemical structures, morphologies, rheological properties, gelling time
Arturo Matamoros-Volante et al.
Journal of cell science, 133(2) (2020-01-15)
Capacitation in mammalian sperm involves the accurate balance of intracellular pH (pHi), but the mechanisms controlling this process are not fully understood, particularly regarding the spatiotemporal regulation of the proteins involved in pHi modulation. Here, we employed an image-based flow