Fontos dokumentumok
8.55011
Sigma-Aldrich
Merrifield resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Szinonimák:
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
About This Item
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Forma
beads
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
High load version of standard chloromethylpolystyrene.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Kapcsolódás
Replaces: 01-64-0070
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis for sulfur after derivatization with KSAc): 1.0 - 1.6 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.