Merck
695629
Sigma-Aldrich
5-Hexyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-(5-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H27BO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5
bp
140-142 °C/0.5 mmHg
sűrűség
0.977 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.