Merck
693847
Sigma-Aldrich
4,7-Dibromobenzo[c]-1,2,5-thiadiazole
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H2Br2N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
184-185 °C
SMILES string
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monomer for synthesis of light-emitting and conducting polymers for organic electronics.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 61, 10975-10975 (2005)
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.