Merck
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15BrS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5265
sűrűség
1.2225 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)