Fontos dokumentumok
255165
Tributylmethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Szinonimák:
Methyltributylammonium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.9 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
koncentráció
75 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4682
bp
152 °C
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?