Merck
SIK7903-10
Sigma-Aldrich
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H28O6P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
powder
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
mp
181-187 °C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)