Fontos dokumentumok
SIK7701-11
Sigma-Aldrich
6-Aminohexylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H17ClNO3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.63
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
Alkalmazás
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Haopeng Xiao et al.
Cell, 180(5), 968-983 (2020-02-29)
Mammalian tissues engage in specialized physiology that is regulated through reversible modification of protein cysteine residues by reactive oxygen species (ROS). ROS regulate a myriad of biological processes, but the protein targets of ROS modification that drive tissue-specific physiology in vivo