Merck
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Szinonimák:
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8BrF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.487
sűrűség
1.499 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)