Merck
655155
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenethyl bromide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.560 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
COc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXHPTABOQVHKLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here