Merck
652024
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenethyl bromide
96%
Szinonimák:
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-bromoethane, 4-(2-Bromoethyl)phenol, 4-Hydroxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
88-92 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and