Teszt
97%
form
powder
mp
105-106 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?