Merck
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Szinonimák:
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.56
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0%
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.471
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)