Merck
140333
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
≥96%
Szinonimák:
2,2,2-Trichloroacetimidic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CCl3C(=NH)OCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.52
Beilstein:
2525375
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
liquid
szennyeződések
<1% benzyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 3-4 °C
sűrűség
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It was used in the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The total synthesis of scytophycin C. Part 1: stereocontrolled synthesis of the C1? C32 protected seco acid.
Paterson I, et al.
Tetrahedron, 54(39), 11935-11954 (1998)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 1547-1547 (1992)
Studies of novel cyclitols. A synthesis of 3'O, 4'O -dimethylfuniculosin.
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9397-9401 (2000)
Cikkek
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.