Merck
67873
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
≥95.0% (N)
Szinonimák:
4-Methylmorpholine 4-oxide monohydrate, 4-Methylmorpholine oxide monohydrate, N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, N-Methylmorpholine oxide monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.16
Beilstein:
507437
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (N)
mp
71-75 °C
funkcionális csoport
ether
SMILES string
O.C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5H2,1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methylmorpholine N-oxide (MNO) monohydrate can be used:
  • As a reagent in the dihydroxylation and aminohydroxylation of olefins in the presence of osmium tetroxide (OsO4) catalyst.
  • In the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones in the presence of manganese and copper complexes with tetradentate ligands.
Egyéb megjegyzések
Reagent for an improved catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols; Review; For a ruthenium catalysed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K.B. Sharpless et al.
Tetrahedron Letters, 2503-2503 (1976)
Homogeneous and encapsulated within the cavities of zeolite Y chiral manganese and copper complexes with C2-multidentate ligands as catalysts for the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones
Alcon MJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 178(1-2), 253-266 (2002)
M. Schroder
Chemical Reviews, 80, 187-187 (1980)
W. Priebe et al.
Polish Journal of Chemistry, 54, 731-731 (1980)
A New Approach to Osmium-Catalyzed Asymmetric Dihydroxylation and Aminohydroxylation of Olefins
Andersson MA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(3), 472-475 (2002)