Fontos dokumentumok
674753
Aluminum acetylacetonate
purified by sublimation, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Al(acac)3, Aluminum 2,4-pentanedionate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
solid
tisztítva
sublimation
reakcióalkalmasság
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F
Lobbanási pont (C)
118 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.