09184
Dextran from Leuconostoc spp.
Mr ~100,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Leuconostoc spp.)
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
Mr ~100,000
mp
483 °C ((901 °F))
oldhatóság
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.