567750
Splitomicin
A cell-permeable lactone derived from β-naphthol that acts as a selective inhibitor of NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein (IC₅₀ = 60 µM).
Szinonimák:
Splitomicin, 1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3