Merck
714585
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitropyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
119-123 °C
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)