Merck
673722
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
52-56 °C
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.