Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Szinonimák:
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
51-55 °C
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)