Merck
671584
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
95%
Szinonimák:
Di(1-adamantanyl)-n-butyl-phosphonium iodide, cataCXium® AHI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40IP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
486.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Általános leírás
sold in collaboration with Solvias AG
Alkalmazás
Phosphonium salts are ligand precursors for the palladium-catalyzed amination, and Suzuki coupling
Jogi információk
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A cataCXium® ligandumok megkönnyítik a keresztkapcsolási reakciókat, amelyek nélkülözhetetlenek a polimerek, a finomkémiai és a gyógyszeriparban.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.