71590-M
StrepTag™ II Monoclonal Antibody
Novagen®
Szinonimák:
Purified monoclonal antibody, Purified mouse monoclonal antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
western blot: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- western blotting(1:1000)
- sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
- immunoprecipitation
Komponensek
Figyelmeztetés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1