Merck
667676
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H7F2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.570
bp
95 °C/0.4 mmHg
sűrűség
1.254 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H7F2N/c12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSABEFIRGJISFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ligand used in a blue-light emitting Ir(III) complexes suitable for use as phosphorescent OLEDs.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.9 °F
Lobbanási pont (C)
103.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Blue-emitting heteroleptic iridium(III) complexes suitable for high-efficiency phosphorescent OLEDs.
Cheng-Han Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(14), 2418-2421 (2007-02-24)
Kin-Cheung Chan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15135-15144 (2015-05-06)
A new series of cyclometalated iridium(III) complexes with isocyanoborate ligands [Ir(R2ppy)2(L)(CNBR'3)] (R = H or F; L = CNC6H4Cl-4 or PPh3; R' = Ph, C6F5 or C6H4Cl-4), [Ir(biqb)(ppy)(CNBR''3)] (R'' = C6F5 or C6H4Cl-4) and {Ir(ppy)2(CN)n[CNB(C6F5)3]2-n}(-) (n = 0 or 1)
Wendell Ho-Tin Law et al.
ChemMedChem, 9(6), 1316-1329 (2014-03-20)
We present a new class of phosphorescent cyclometalated iridium(III) bipyridyl-phenylenediamine complexes [Ir(N^C)2 (bpy-DA)](PF6 ) (bpy-DA=4-(N-(2-amino-5-methoxyphenyl)aminomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine; HN^C=2-(2,4-difluorophenyl)pyridine (Hdfppy) (1 a), 2-phenylpyridine (Hppy) (2 a), 2-phenylquinoline (Hpq) (3 a), 2-phenylcinchoninic acid methyl ester (Hpqe) (4 a)) and their triazole counterparts [Ir(N^C)2 (bpy-T)](PF6