Merck
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Szinonimák:
[(ppy)2IrCl]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H32Cl2Ir2N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1072.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
fotokatalizátor aktiválása
465 nm
SMILES string
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Cikkek
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Related Content
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.