Merck
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Szinonimák:
Photocatalysis ligand
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H6F3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.17
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
funkcionális csoport
fluoro
Alkalmazás
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)