Fontos dokumentumok
424528
4,4′-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine
97%
Szinonimák:
β,β′-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2′-Dimorpholinodiethyl ether, 4,4′-(Oxydiethylene)dimorpholine, Bis(morpholinoethyl) ether
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)