Fontos dokumentumok
127108
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-butanediamine
98%
Szinonimák:
1,4-Bis(dimethylamino)butane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-diaminobutane
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
sűrűség
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)