Merck
908835
Sigma-Aldrich
HS432
Umicore
Szinonimák:
[1,3-Bis(cyclohexyl)imidazol-2-ylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H42N2OSi2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
613.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Forma
powder
mp
181-185 °C
Alkalmazás
Umicore HS432 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Tárolás és stabilitás
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)