L3750
β-Lactose
≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
Szinonimák:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Teszt
≥99% total lactose basis
form
powder
koncentráció
≥30% (α-anomer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat HL-1 cells followed by phorbol dibutyrate (PDB) treatment to study if protein kinase C (PKC) -stimulated accumulation is mediated through galectin-3
- as a component of a media to analyze the extracellular production of protein
- along with recombinant galectin-3 to treat cells for the detection of galectin-3 cell surface binding
- along with recombinant galectin-3 or a control protein to stimulate T cells for apoptosis assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1