Merck
608181
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Molekulatömeg:
185.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)