Merck
725447
Sigma-Aldrich
CX23
Umicore, 97%
Szinonimák:
Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]chloropalladium(II), Allylchloro-[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II), Allylchloro[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-idinylidene]palladium(II), (SIPr)Pd(allyl)Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H43ClN2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
573.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
206-210 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)CC=C
InChI
1S/C27H38N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTJGKVQARBPTDD-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)