Fontos dokumentumok
662534
4-Mercaptobenzoic acid
technical grade, 90%
Szinonimák:
4-Carboxybenzenethiol, 4-Carboxythiophenol, 4-Mercaptobenzoic acid, p-Carboxybenzenethiol, p-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
solid
mp
215-224 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- SERS substrate for food adulteration detection: 4-Mercaptobenzoic acid was employed in the layer-by-layer biopolymer assembly for the in situ fabrication of AuNP plasmonic paper, serving as a SERS substrate useful in detecting food adulteration (Viriyakitpattana et al., 2024).
- Development of magneto-plasmonic nanoparticles: Research highlighted the use of 4-Mercaptobenzoic acid in the multiwavelength SERS of magneto-plasmonic nanoparticles, obtained through combined laser ablation and solvothermal methods, showing versatility in nanoparticle synthesis (Talaikis et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?