Fontos dokumentumok
406902
6-Mercaptopyridine-3-carboxylic acid
technical grade, 90%
Szinonimák:
6-Mercaptonicotinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Teszt
90%
Forma
solid
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(S)nc1
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-1-2-5(10)7-3-4/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWWGTYCXARQFOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fabrication of nanowell based sensors for the detection of improvised explosive devices (IEDs).
- Functionalization of gold nanoparticles (AuNPs) for the highly sensitive and selective detection of Cd2+ in colorimetric assay.
- Preparation of thiolated chitosans, which are thiolated biopolymers exhibiting mucoadhesive, enzyme inhibitory, and permeation enhancing properties.
- Synthesis of Zinc(II) coordination polymers.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)