Fontos dokumentumok
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
Szinonimák:
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-704-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3