Merck
791369
Sigma-Aldrich
Tang-Yu Auxiliary
97%
Szinonimák:
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6FNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
105-108 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES string
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The Tang-Yu Auxiliary is a recyclable template for highly meta-selective C-H activation of N-methylanilines as reported by Yu and coworkers.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.